Få mere at vide
Bibenzonium Bromide, LoGiCal
Beskrivelse
Bibenzonium Bromide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bibenzonium Bromide |
| CAS | 15585-70-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bibenzonium Bromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H26 N O . Br |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Bibenzonium Bromide, Ethanaminium, 2-(1,2-diphenylethoxy)-N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1), Ammonium, [2-(1,2-diphenylethoxy)ethyl]trimethyl-, bromide (8 CI), Ethanaminium, 2-(1,2-diphenylethoxy)-N,N,N-trimethyl-, bromide (9 CI), [2-(1,2-Diphenylethoxy)ethyltrimethyl]ammonium bromide (6 CI), Bibenzonium bromide, ES 132, Lysbex, Lysibex, Lysobex, Medipectol, OM-Tussic, OM-Tussis, Rea-tos, Sedobex, Thoragol |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H26NO.BrH/c1-20(2,3)14-15-21-19(18-12-8-5-9-13-18)16-17-10-6-4-7-11-17;/h4-13,19 H,14-16H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C[N+](C)(C)CCOC(Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(1,2-diphenylethoxy)ethyl-trimethylazanium;bromide |
| Vis mere |