Få mere at vide
Biapenem, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475758
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475758 10 mg 10mg
16431917 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16475758 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1357310mg
MedChemExpress Biapenem (CLI 86815; L 627; LJC 10627) a parenteral carbapenem antibacterial agent with a broad spectrum.
Biapenem (CLI 86815
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biapenem
Fysisk form Solid
CAS 120410-24-4
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H18N4O4S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym CLI 86815 L 627 LJC 10627
Opløselighedsinformation H2O : 10 mg/mL (28.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N2C(C([O-])=O)=C(SC(C3)CN4[N+]3=CN=C4)[C@H](C)[C@]2([H])[C@@]1([H])[C@H](O)C
Molekylvægt (g/mol) 350.39
Formel vægt 350.39
Procent renhed 98.31%