Få mere at vide
Bialaphos Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 18092830
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18092830 50 mg
18011130 10 mg
18093540 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB37230050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71048-99-2
Molekylær formel C11 H21 N3 O6 P . Na
Molekylvægt (g/mol) 345.26
Synonym L-Alanine, (2S)-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoyl-L-alanyl-, monosodium salt (9CI), L-Alanine, γ-(hydroxymethylphosphinyl)-L-α-aminobutyryl-L-alanyl-, monosodium salt, Bialaphos sodium salt, Bilanafos sodium salt, Herbi-Ace, Herbie, MW 801, SF 1293
IUPAC navn sodium;(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoate
SMIL [Na+].C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCP(=O)(C)O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bilanafos sodium
Analyt- eller komponentnavne Bilanafos sodium
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C11H22N3O6P.Na/c1-6(9(15)14-7(2)11(17)18)13-10(16)8(12)4-5-21(3,19)20;/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)(H,19,20);/q;+1/p-1/t6-,7-,8-;/m0./s1
Løsningstype Neat
Industry Type Environmental Testing
Mængde 50 mg
Formel vægt 345.1066
Procent renhed >95%