Få mere at vide
BIA 10-2474, MedChemExpress
Beskrivelse
BIA 10-2474 is an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) with IC50 values of 50 to 70mg/kg in various rat brain regions.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BIA 10-2474 |
| CAS | 1233855-46-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H20N4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 2.2 mg/mL (7.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1C=C(C2=C[N+]([O-])=CC=C2)N=C1)N(C3CCCCC3)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.36 |
| Formel vægt | 300.36 |
| Vis mere |