Få mere at vide
BI605906, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455488
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16455488 10 mg
16411667 50 mg
16408207 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16455488 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13019
MedChemExpress BI605906 is a novel IKKβ inhibitor with an IC50 value of 380 nM when assayed at 0.1 mM ATP.
BI605906 is a novel IKKβ inhibitor with an IC50 value of 380 nM when assayed at 0.1 mM ATP.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BI605906
CAS 960293-88-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H22F2N4O3S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.21 mM)
SMIL O=C(C1=C(N)C2=C(C(F)(F)CC)C=C(N3CCC(S(=O)(C)=O)CC3)N=C2S1)N
Molekylvægt (g/mol) 432.51
Formel vægt 432.51
Procent renhed 95.03%
Grad Research
Fysisk form Solid