Få mere at vide
(±)-BI-D, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497476
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497476 100 mg
16463547 50 mg
16460008 5 mg
16447528 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497476 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18601
MedChemExpress ((plusmn))-BI-D is a potent ALLINI(An allosteric IN inhibitor) that binds integrase at the LEDGF/p75 binding site.
((plusmn))-BI-D is a potent ALLINI(An allosteric IN inhibitor) that binds integrase at the LEDGF/p75 binding site.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-BI-D
CAS 1416258-16-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H27NO4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (246.62 mM)
SMIL OC(C(OC(C)(C)C)C1=C(C(C=CC=C2)=C2N=C1C)C3=CC(CCCO4)=C4C=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 405.49
Formel vægt 405.49
Procent renhed 95.66%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus