Få mere at vide
Ansell™ Bi-Colour™ 87-900 Series naturgummi latex nedsænkningshandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7.5
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Heavyweight resistance to salts and detergents
- Quality flocklining in pure cotton to help reduce the risk of skin irritation
- With embossed lozenge finish, green and yellow in color
- Strong and durable, with excellent wet or dry grip
- Ideal for aircraft assembly, battery and electronic manufacture, and the chemical industry
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Rubber Latex |
| Manchet materiale | Neoprene |
| Applikationer | Industrial |
| Belægningsmateriale | Natural Rubber Latex |
| Farve | Green |
| Latex fri | No |
| Materiale | Rubber Latex |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 0.0268 in. |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.68 mm |
| Produkttype | Immersion Gloves |
| Vis mere |