Få mere at vide
Ansell™ Bi-Colour™ 87-900 Series naturgummi latex nedsænkningshandsker
Artikelnummer. 11741573 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7.5
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 11741573
Brand: Ansell™ 87900100BP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en blanding af latex/neopren for pålidelig beskyttelse mod en meget bred vifte af kemikalier. Ansell Bi-Colour™ 87-900 Series Naturgummi Latex Immersion Handsker er dobbelt dyppet for dobbelt beskyttelse.
  • Tungvægtsbestandighed over for salte og rengøringsmidler
  • Kvalitets flockforing i ren bomuld for at hjælpe med at reducere risikoen for hudirritation
  • Med præget pastillfinish, grøn og gul i farven
  • Stærk og holdbar, med fremragende vådt eller tørt greb
  • Ideel til flymontering, batteri- og elektronisk fremstilling og den kemiske industri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Gummi latex
Manchet materiale Neopren
Applikationer Industrial
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Farve Green
Latex fri Nej
Materiale Rubber Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0268 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.68 mm
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 0.68 mm
Tykkelse (metrisk) 0.68 mm
Handske manchet farve Gul
Handske manchet stil Lige
Liner materiale Bomuld flocking
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Tåler salte og rengøringsmidler
Serie 87-900