Få mere at vide
Ansell™ Bi-Colour™ 87-900 Series naturgummi latex nedsænkningshandsker
Artikelnummer. 11731573 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7.5
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 11731573
Brand: Ansell™ 87900080
Med en blanding af latex/neopren for pålidelig beskyttelse mod en meget bred vifte af kemikalier. Ansell Bi-Colour™ 87-900 Series Naturgummi Latex Immersion Handsker er dobbelt dyppet for dobbelt beskyttelse.
  • Heavyweight resistance to salts and detergents
  • Quality flocklining in pure cotton to help reduce the risk of skin irritation
  • With embossed lozenge finish, green and yellow in color
  • Strong and durable, with excellent wet or dry grip
  • Ideal for aircraft assembly, battery and electronic manufacture, and the chemical industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Rubber Latex
Manchet materiale Neoprene
Applikationer Industrial
Belægningsmateriale Natural Rubber Latex
Farve Green
Latex fri No
Materiale Rubber Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0268 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.68 mm
Produkttype Immersion Gloves
Størrelse 7.5
Tykkelse (engelsk) 0.68 mm
Tykkelse (metrisk) 0.68 mm
Handske manchet farve Yellow
Handske manchet stil Straight
Liner materiale Cotton Flocking
Mængde 12 Pairs
Modstandsdygtig overfor Salts and detergents resistant
Serie 87-900