Få mere at vide
Ansell™ Bi-Colour™ 87-900 Series naturgummi latex nedsænkningshandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7.5
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Tungvægtsbestandighed over for salte og rengøringsmidler
- Kvalitets flockforing i ren bomuld for at hjælpe med at reducere risikoen for hudirritation
- Med præget pastillfinish, grøn og gul i farven
- Stærk og holdbar, med fremragende vådt eller tørt greb
- Ideel til flymontering, batteri- og elektronisk fremstilling og den kemiske industri
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Gummi latex |
| Manchet materiale | Neopren |
| Applikationer | Industrial |
| Belægningsmateriale | Naturgummi latex |
| Farve | Blue |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Rubber Latex |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 11 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.68 mm |
| Vis mere |