Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BI 9321
Beskrivelse
BI 9321 is a nuclear receptor-binding SET domain (NSD) 3 antagonist (IC50 = 1.2 μM). Selectively binds the PWWP1 domain of NSD3 (Kd = 166 nM). Antagonizes the interaction of H3 with NSD3-PWWP1 in U2OS cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(5-(7-Fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl)-3,5-dimethylphenyl)methanamine trihydrochloride |
| CAS | 2387510-87-2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighed | water to 100 mM; DMSO to 100 mM |
| Molekylær formel | C22H21FN4.3HCl |
| Formel vægt | 469.81 |
| Fysisk form | Solid |
| Farve | Yellow |
| Produkttype | Antagonist |
| Renhed | 98% |