Få mere at vide
BI-847325, MedChemExpress
Beskrivelse
BI-847325 is an ATP competitive dual inhibitor of MEK and aurora kinases (AK) with IC50 values of 4 and 15 nM for human MEK2 and AK-C, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BI-847325 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1207293-36-4 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H28N4O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (35.88 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NCC)C#CC1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=C(CN(C)C)C=C3)/C4=CC=CC=C4 |
| Vis mere |