Få mere at vide
BI-7273, MedChemExpress
Beskrivelse
BI-7273 is a selective, and cell-permeable BRD9 inhibitor, with an IC50 and a Kd of 19 and 0.75 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BI-7273 |
| CAS | 1883429-21-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H23N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (28.30 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN(C)CC1=C(OC)C=C(C(C2=C3C=NC=C2)=CN(C)C3=O)C=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.41 |
| Formel vægt | 353.41 |
| Vis mere |