missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BI-6901

Beskrivelse
BI-6901 is a potent and selective CCR10 antagonist (IC50 = 1 - 25 nM). BI-6901 inhibits CCL27-dependent chemotaxis of Ba/F3 cells (IC50 = 1 nM) and reduces inflammation in a DNFB-stimulated animal model of contact hypersensitivity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(1 R)-3-(2-Cyano-1 H-pyrrol-1-yl)-1-[(4-methyl-1-piperidinyl)carbonyl]propyl]-1 H-indole-4-sulfonamide |
| CAS | 2040401-92-9 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Chemokine Receptor Antagonists |
| Molekylær formel | C23H27N5O3S |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?