missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BI-671800, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485586
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485586 100 mg -
16454788 10 mg -
16431057 50 mg 50mg
16407537 5 mg -
16403246 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485586 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114141

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BI-671800 is a highly specific and potent antagonist of chemoattractant receptor-homologous molecule on Th2 cells (DP2/CRTH2), with IC50 values of 4.5 nM and 3.7 nM for PGD2 binding to CRTH2 in hCRTH2 and mCRTH2 transfected cells, respectively. BI-671800 has potential for the treatment of poorly controlled asthma.

BI-671800 is a highly specific and potent antagonist of chemoattractant receptor-homologous molecule on Th2 cells (DP2/CRTH2), with IC50 values of 4.5 nM and 3.7 nM for PGD2 binding to CRTH2 in hCRTH2 and mCRTH2 transfected cells, respectively. BI-671800 has potential for the treatment of poorly controlled asthma.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BI-671800
Fysisk form Solid
CAS 1093108-50-9
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H26F3N5O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 135 mg/mL (269.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC1=C(N(C)C)N=C(CC2=CC=C(NC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=O)C=C2)N=C1N(C)C
Molekylvægt (g/mol) 501.5
Formel vægt 501.5
Procent renhed 99.23%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.