Få mere at vide
BI-4464, MedChemExpress
Beskrivelse
BI-4464 is a highly selective ATP competitive inhibitor of PTK2/FAK, with an IC50 of 17 nM. A PTK2 ligand for PROTAC.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BI-4464 |
| CAS | 1227948-02-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H28F3N5O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (30.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1CCN(C)CC1)C2=CC=C(NC3=NC=C(C(F)(F)F)C(OC4=CC=CC(CC5)=C4C5=O)=N3)C(OC)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 555.55 |
| Formel vægt | 555.55 |
| Vis mere |