Få mere at vide
BI-3812, MedChemExpress
Beskrivelse
BI-3812 is potent and efficacious BCL6 inhibitor, inhibiting the BTB domain of BCL6, with an IC50 of ≤3 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BI-3812 |
| CAS | 2166387-64-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H32ClN7O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (37.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=CN=C(N2CCC(C(N(C)C)=O)CC2)N=C1NC3=CC(C=C(OCC(NC)=O)C(N4C)=O)=C4C(OC)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 558.03 |
| Formel vægt | 558.03 |
| Vis mere |