Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BI-2536 |
| CAS | 755038-02-9 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C28 H39 N7 O3 |
| Formel vægt | 521.66 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttype | Reagent |
| Renhed | 95% |