Få mere at vide
BI 224436, MedChemExpress
Beskrivelse
BI 224436 is a novel HIV-1 noncatalytic site integrase inhibitor with EC50 values of less than 15 nM against different HIV-1 laboratory strains.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BI 224436 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1155419-89-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H26N2O4 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (112.99 mM) |
| SMIL | CC1=C([C@@H](C(O)=O)OC(C)(C)C)[C@@]([C@@]2=CC=C3C4=C2N=CC=C4CCO3)=C5C(C=CC=C5)=N1 |
| Vis mere |