Få mere at vide
BI-1347, MedChemExpress
Beskrivelse
BI-1347 is a potent CDK8 inhibitor extracted from patent WO2017202719A1, product I-003, has an IC50 of 1.1 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BI-1347 |
| CAS | 2163056-91-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H20N4O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (350.71 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N(C)C)CN1N=CC(C2=CC=C(C3=CN=CC4=C3C=CC=C4)C=C2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.42 |
| Formel vægt | 356.42 |
| Vis mere |