Learn More
BHPI, MedChemExpress
Description
BHPI is a potent inhibitor of nuclear estrogen-ERα-regulated gene expression
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | BHPI |
| CAS | 56632-39-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H17NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 120 mg/mL (362.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1NC2=C(C=CC=C2C)C1(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=C(O)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.36 |
| Formel vægt | 331.36 |
| Show More |