Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products BHD blå autoklaverbar indpakning
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
8 x 8 tommer.
9 x 9 tommer.
12 x 12 tommer.
15 x 15 tommer.
18 x 18 tommer
20 x 20 tommer.
24 x 24 tommer.
30 x 30 tommer.
36 x 36 tommer.
40 x 40 tommer.
45 x 45 tommer.
45 x 48 tommer.
54 x 54 tommer.
54 x 72 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Behandlet for at give vand- og alkoholafvisning
- Vådformet, let ikke-vævet stof bestående af naturlig træmasse og polyesterfibre bundet med et harpiksbindemiddel
- Tilstrækkelig mikrobiel barriere
- Modstår rivning og punkteringer
- Indeholder ikke noget naturligt latexgummi
- Forarbejdet og pakket ind ISO Certificerede renrum
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | COC |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Cellulose |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Dimensioner (L x B) | 54 x 72 tommer. |
| Længde (engelsk) | 72 tommer. |
| Vis mere |