Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products BHD blå autoklaverbar indpakning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17758187 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
8 x 8 tommer.
9 x 9 tommer.
12 x 12 tommer.
15 x 15 tommer.
18 x 18 tommer
20 x 20 tommer.
24 x 24 tommer.
30 x 30 tommer.
36 x 36 tommer.
40 x 40 tommer.
45 x 45 tommer.
45 x 48 tommer.
54 x 54 tommer.
54 x 72 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Artikelnummer. 17758187
Brand: Keystone Cleanroom Products BHDSHEET0909
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Når de er fastgjort med autoklavetape eller elastiske bånd, giver Keystone Cleanroom Products blå BHD-indpakninger en passende mikrobiel barriere fra eksterne kontamineringskilder.
  • Designet til dampsterilisering
  • Behandlet for at give vand- og alkoholafvisning
  • Vådformet, let ikke-vævet stof bestående af naturlig træmasse og polyesterfibre bundet med et harpiksbindemiddel
  • Tilstrækkelig mikrobiel barriere
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Indeholder ikke noget naturligt latexgummi
  • Forarbejdet og pakket ind ISO Certificerede renrum
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Ingen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Materiale Paper (Papir)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer.
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Produkttype Steriliseringsindpakning (heavy duty)