Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD autoklaverbar indpakning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17798177 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Længde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
3 tommer
4 tommer
6 tommer
Bredde (engelsk):
1,5 tommer
2''
3 tommer
4 tommer
6 tommer
Packungsgröße:
Pakke med 3000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Bredde (engelsk) unitSize
17798177 1,5 tommer 1,5 tommer Pakke med 3000
17708187 2 tommer 2'' Pakke med 3000
17718187 3 tommer 3 tommer Pakke med 3000
17728187 4 tommer 4 tommer Pakke med 3000
17738187 6 tommer 6 tommer Pakke med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17798177 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BHDSHEET01.5X01.5
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Når de er fastgjort med autoklavetape eller elastiske bånd, giver disse BHD autoklaverbare indpakninger en passende mikrobiel barriere fra eksterne kontamineringskilder.
  • Designet til dampsterilisering
  • Behandlet for at give vand- og alkoholafvisning
  • Vådformet, let ikke-vævet stof bestående af naturlig træmasse og polyesterfibre bundet med et harpiksbindemiddel
  • Tilstrækkelig mikrobiel barriere
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Indeholder ikke noget naturligt latexgummi
  • Forarbejdet og pakket ind ISO Certificerede renrum
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Spezifikation
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Ingen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Gamma-, EtO- eller dampsterilisering
Materiale Paper (Papir)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Temperaturområde (metrisk) Up to 135°C
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Produkttype Steriliseringsindpakning (heavy duty)
Længde (metrisk) 3.8 cm
Bredde (metrisk) 3.8 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.