Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products BHD autoklaverbar indpakning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17728187 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
3 tommer
4 tommer
6 tommer
Bredde (engelsk):
1,5 tommer
2''
3 tommer
4 tommer
6 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
17728187 4 tommer 4 tommer Pakke med 3000
17798177 1,5 tommer 1,5 tommer Pakke med 3000
17708187 2 tommer 2'' Pakke med 3000
17718187 3 tommer 3 tommer Pakke med 3000
17738187 6 tommer 6 tommer Pakke med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17728187 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. BHDSHEET0404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6055.00 DKK
    5132.11 DKK / Pakke med 3000
    Spare 922.89 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Når de er fastgjort med autoklavetape eller elastiske bånd, giver disse BHD autoklaverbare indpakninger en passende mikrobiel barriere fra eksterne kontamineringskilder.
  • Designet til dampsterilisering
  • Behandlet for at give vand- og alkoholafvisning
  • Vådformet, let ikke-vævet stof bestående af naturlig træmasse og polyesterfibre bundet med et harpiksbindemiddel
  • Tilstrækkelig mikrobiel barriere
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Indeholder ikke noget naturligt latexgummi
  • Forarbejdet og pakket ind ISO Certificerede renrum
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Ingen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Gamma-, EtO- eller dampsterilisering
Materiale Paper (Papir)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 4 tommer
Bredde (engelsk) 4 tommer
Produkttype Steriliseringsindpakning (heavy duty)
Længde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (metrisk) 10.2 cm