Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products BHD autoklaverbar indpakning
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
3 tommer
4 tommer
6 tommer
Bredde (engelsk):
1,5 tommer
2''
3 tommer
4 tommer
6 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Behandlet for at give vand- og alkoholafvisning
- Vådformet, let ikke-vævet stof bestående af naturlig træmasse og polyesterfibre bundet med et harpiksbindemiddel
- Tilstrækkelig mikrobiel barriere
- Modstår rivning og punkteringer
- Indeholder ikke noget naturligt latexgummi
- Forarbejdet og pakket ind ISO Certificerede renrum
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Gamma-, EtO- eller dampsterilisering |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Vis mere |