missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BHC, mixture of isomers (a:b:gamma:delta=1:1:1:1), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HCH (BHC) (technical) |
| CAS | 608-73-1 |
| Molekylær formel | C6 H6 Cl6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, BHC, HCH, NSC 11807, NSC 7909, NSC 8093, Hexachlorocyclohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H |
| SMIL | ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.83 |
| Formel vægt | 287.8601 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?