missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BGT 226, TRC

Artikelnummer. 30340227
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340227 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340227 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3675005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Dihydro-8-(6-methoxy-3-pyridinyl)-3-methyl-1-[4-(1-piperazinyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2H-Imidazo[4,5-c]quinolin-2-one (2Z)-2-Butenedioate (1:1)
CAS 1245537-68-1
Molekylær formel C32H29F3N6O6
Mængde 5 mg
Synonym NVP BGT226, NYP-BGT 226, 8-(6-Methoxypyridin-3-yl)-3-methyl-1-(4-(piperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-2(3H)-one Maleate, BGT 226
SMIL COc1ccc(cn1)c2ccc3ncc4N(C)C(=O)N(c5ccc(N6CCNCC6)c(c5)C(F)(F)F)c4c3c2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 650.6
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.