Få mere at vide
BGT 226, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dihydro-8-(6-methoxy-3-pyridinyl)-3-methyl-1-[4-(1-piperazinyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2H-Imidazo[4,5-c]quinolin-2-one (2Z)-2-Butenedioate (1:1) |
| CAS | 1245537-68-1 |
| Molekylær formel | C32H29F3N6O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | NVP BGT226, NYP-BGT 226, 8-(6-Methoxypyridin-3-yl)-3-methyl-1-(4-(piperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-2(3H)-one Maleate, BGT 226 |
| SMIL | COc1ccc(cn1)c2ccc3ncc4N(C)C(=O)N(c5ccc(N6CCNCC6)c(c5)C(F)(F)F)c4c3c2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 650.6 |