Få mere at vide
BGP 15, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BGP 15 dihydrochloride |
| CAS | 66611-37-8 |
| Molekylær formel | C14 H22 N4 O2 . 2 H Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[2-Hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-3-pyridinecarboximidamide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N4O2.2ClH/c15-14(12-5-4-6-16-9-12)17-20-11-13(19)10-18-7-2-1-3-8-18;;/h4-6,9,13,19H,1-3,7-8,10-11H2,(H2,15,17);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.OC(CONC(=N)c1cccnc1)CN2CCCCC2 |
| IUPAC navn | N-[2-hydroxy-3-(1-piperidyl)propoxy]pyridine-3-carboxamidine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.27 |
| Formel vægt | 350.1276 |