Få mere at vide
Thermo Scientific™ BglII (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521462 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
Artikelnummer. 10141330
Brand: Thermo Scientific™ ER0081
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Skær ved A^GATCT-steder med BglII-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 C °i O-buffer.
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
  • Molekylær kloning
  • Kortlægning af restriktioner
  • Genotypebestemmelse
  • Sydlige Blot
  • Restriktionsfragmentlængdepolymorfi (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 10 U/μ L
Komponenter 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
Inkubator temperatur 37 °C
Mængde 500 U
Produkttype BglII