Få mere at vide
BG45, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminophenyl)2-pyrazinecarboxamide |
| CAS | 926259-99-6 |
| Molekylær formel | C11H10N4O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | BG45, N-(2-Aminophenyl)2-pyrazinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O/c12-8-3-1-2-4-9(8)15-11(16)10-7-13-5-6-14-10/h1-7H,12H2,(H,15,16) |
| SMIL | Nc1ccccc1NC(=O)c2cnccn2 |
| IUPAC navn | N-(2-aminophenyl)pyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vægt | 214.0855 |