Få mere at vide
BG45, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477598
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477598 10 mg 10mg
16463617 50 mg 50mg
16410078 5 mg -
16407526 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477598 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18712
MedChemExpress BG45 is an HDAC class I inhibitor with selectivity for HDAC3 (IC50 = 289 nM).
BG45 is an HDAC class I inhibitor with selectivity for HDAC3 (IC50 = 289 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BG45
CAS 926259-99-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H10N4O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 48 mg/mL (224.07 mM)
SMIL O=C(C1=NC=CN=C1)NC2=CC=CC=C2N
Molekylvægt (g/mol) 214.22
Formel vægt 214.22
Procent renhed 99.95%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death