Få mere at vide
Scientific Industries BG Horz 12 rørholder, 1,5 mL eller 2,0 mL
Artikelnummer. 17201752 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Bead Genie
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17201752 Bead Genie
1 options
Artikelnummer. 17201752 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. PPB100404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
BG Horz 12 rørholder, 1,5 mL eller 2,0 mL er et tilbehør til Bead Genie bestående af en holder til op til 12 rør på én gang
  • Kræver spændeskive, der følger med enheden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rørholder
Til brug med (applikation) Perleslag
Til brug med (udstyr) Bead Genie
Holder 12 x 1,5 eller 2,0 ml rør
Model- PP-B100-404
Emballagemængde 1 stk.