Få mere at vide
Gibco™ BG-11 Medier, optimeret til cyanobakterier
Artikelnummer. 12073479
Mængde:
1 L
6 L
Pakningsstørrelse:
6000ml
Hver
Artikelnummer. 12073479
Brand: Gibco™ A1379902
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BG-11 Medier, optimeret til cyanobakterier
Gibco™ BG-11 Media er optimeret til vækst og vedligeholdelse af udvalgte cyanobakterier, herunder Synechococcus elongates . Formuleringen leveres klar til brug ved 1X for at lade dig undgå besværlige medieforberedelsestrin.
hver Gibco™ BG-11 Media kommer i den prisvindende Gibco™ flaske designet til lettere brug i biosikkerhedsskabet, minimerer risikoen for kontaminering og hjælper dig med at udføre cellekultur mere konsekvent. Sammen resulterer den overlegne emballering og kvalitet, større pålidelighed og forbedret konsistens i cyanobakteriekultur i bedre samlet effektivitet og mere robuste data (fig. 1, 2).
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1X
Indhold og opbevaring Gibco™ BG-11 vækstmedier indeholder:
•  6 L Gibco™ BG-11 medier— Opbevares på 4° C
Form Væske
Medietype Alger medier
Fremstillingsmetode Ingen (klar til brug)
Produkttype Mikrobiologiske medier
Målorganismeklasse Cyanobakterier
pH 6 til 8
Mængde 6 L