Få mere at vide
Gibco™ BG-11 Medier, optimeret til cyanobakterier
Description
Gibco™ BG-11 Media er optimeret til vækst og vedligeholdelse af udvalgte cyanobakterier, herunder Synechococcus elongates . Formuleringen leveres klar til brug ved 1X for at lade dig undgå besværlige medieforberedelsestrin.
hver Gibco™ BG-11 Media kommer i den prisvindende Gibco™ flaske designet til lettere brug i biosikkerhedsskabet, minimerer risikoen for kontaminering og hjælper dig med at udføre cellekultur mere konsekvent. Sammen resulterer den overlegne emballering og kvalitet, større pålidelighed og forbedret konsistens i cyanobakteriekultur i bedre samlet effektivitet og mere robuste data (fig. 1, 2).
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Gibco™ BG-11 vækstmedier indeholder: • 1 L Gibco™ BG-11 medier— Opbevares på 4° C |
| Form | Væske |
| Medietype | Alger medier |
| Fremstillingsmetode | Ingen (klar til brug) |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Målorganismeklasse | Cyanobakterier |
| Mængde | 1 L |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |