Få mere at vide
Abnova™ BFSP1 (Human) Recombinant Protein
Artikelnummer. 16122221
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
25µg
Artikelnummer. 16122221
Brand: Abnova™ H00000631P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Human BFSP1 full-length ORF ( AAH41483, 1 a.a. - 540 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MYENECECQLLLKEMLERLNKEADEALLHNLRLQLEAQFLQDDISAAKDRHKKNLLEVQTYISILQQIIHTTPPASIVTSGMREEKLLTEREVAALRSQLEEGREVLSHLQAQRVELQAQTTTLEQAIKSAHECYDDEIQLYNEQIETLRKEIEETERVLEKSSYDCRQLAVAQQTLKNELDRYHRIIEIEGNRLTSAFIETPIPLFTQSHGVSLSTGSGGKDLTRALQDITAAKPRQKALPKNVPRRKEIITKDKTNGALEDAPLKGLEDTKLVQVVLKEESESKFESESKEVSPLTQEGAPEDVPDGGQISKGFGKLYRKVKEKVRSPKEPETPTELYTKERHVLVTGDANYVDPRFYVSSITAKGGVAVSVAEDSVLYDGQVGPSPESPKPPLENGQVGLQEKEDGQPIDQQPIDKEIEPDGAELEGPEEKREGEERDEESRRPCAMVTPGAEEPSIPEPPKPAADQDGAEVLGTRSRSLPEKGPPKALAYKTVEVVESIEKISTESIQTYEETAVIVETMIGKTKSDKKKSGEKSS
Tekniske data
Adgangsnummer AAH41483
Gen-id (Entrez) 631
Navn Beaded filament structural protein 1, filensin
Fremstillingsmetode Wheat germ expression system
Kvalitetskontrol test 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mængde 10 μg
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias CP115, CP94, FILENSIN, LIFL-H
Gen symbol BFSP1
Arter Wheat Germ (in vitro)
Protein tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer