Få mere at vide
Sartorius™ BF4 Cotton Linter Blotting Paper
Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
580 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Lavet af bomuldslinters af høj renhed for ensartet bufferflow og resulterende klatter
- Ingen tilsætningsstoffer for at undgå interferens under overførsel
- Leveres i ark
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 580 mm |
| Bredde (metrisk) | 580 mm |
| Til brug med (applikation) | Overfør DNA eller RNA i henhold til Southern-teknikken eller semidry blotting af proteiner |
| Vægt | 550 g/m 2 |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25/Pk. |
| Materiale | Bomuldslinters og raffineret pulp med indhold af alfa-cellulose |
| Tykkelse | 1.3 mm |