Få mere at vide
Sartorius™ BF3 Cotton Linter Blotting Paper
Shop alle Sartorius produkter
Mængde:
50/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Lavet af bomuldslinters af høj renhed for ensartet bufferflow og resulterende klatter
- Ingen tilsætningsstoffer for at undgå interferens under overførsel
- Leveres i ark
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 460 mm |
| Bredde (metrisk) | 570 mm |
| Til brug med (applikation) | Forøgelse og opretholdelse af transporten af væske fra bufferen og som et bufferreservoir i kapillære og semidry blotting-metoder |
| Vægt | 330 g/m 3 |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50/Pk. |
| Format | Ark |
| Materiale | Bomuldslinters med indhold af alfa-cellulose |
| Tykkelse | 0.76 mm |
| Grad | BF 3 |