Learn More
Sartorius™ BF2 Cotton Linter Blotting Paper
Shop All Sartorius Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Længde (metrisk):
200 mm
460 mm
580 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Description
- Klasse BF 2
- Lavet af bomuldslinters af høj renhed for ensartet bufferflow og resulterende klatter
- Ingen tilsætningsstoffer for at undgå interferens under overførslen
- Leveres i ark
Specifications
Specifications
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Bredde (metrisk) | 20 mm |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100/Pk. |
| Materiale | Bomuldslinters med indhold af alfa-cellulose |
| Tykkelse | 0.35 mm |