Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BF 738735
Artikelnummer. 18767836
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18767836 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18767836 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6246/10
Potent and selective PI 4-kinase IIIβ inhibitor; broad spectrum enterovirus replication inhibitor
BF 738735 is a potent and selective ATP-competitive phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI 4-KIIIβ) inhibitor (IC50 = 5.7 nM). Displays approximately 200-fold selectivity over PI 4-KIIIα. Broad spectrum enterovirus replication inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-[2-methyl-8-[[[3-(methylsulfonyl)phenyl]methyl]amino]imidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl]phenol
CAS 1436383-95-7
Mængde 10 mg
Mål Other Kinase Inhibitors
Molekylær formel C21H19FN4O3S
Formel vægt 426.47
Renhed 98%