Få mere at vide
BINDER™ BF 115 Standard Inkubator, 114 L
Artikelnummer. 15672116 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Antal steder:
1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal steder Pakningsstørrelse
15672116 1 Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15672116 Supplier BINDER™ Supplier No. 90100315
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
BF 115 Standard Inkubator er velegnet til alle skånsomme inkubationsapplikationer, især under fuld belastning og store batch-gennemløb. Denne inkubator er ekstremt homogen og har hurtige genopretningstider.
  • Temperaturområde fra omgivelsestemperatur plus 8 °C op til 100 °C
  • Høj temperaturnøjagtighed takket være APT.line™ teknologi
  • Tvungen konvektion
  • Regulator med LCD-skærm
  • Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
  • Ergonomisk håndtagsdesign
  • Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
  • 2 forkromede stativer
  • Stabelbar
  • Klasse 3.1 integreret temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • USB port til registrering af data
  • Uden fugtkontrol
Specifications
Kapacitet (engelsk) 30,1 gal.
Oversigt BF115-230 V, Standard, Serie BF Avantgarde.Line - Standard-kuvøser med tvungen konvektion, 112 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 114 L
Kammermateriale Rustfrit stål
Konvektion type Tvunget, APT. Linjeteknologi
Holder Ingen
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 1
Antal hylder 2
Stiktype EU
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +8° til 100 °C
Type Standardinkubatorer
Vise LCD
Model- BF115
Temperatur nøjagtighed ≤±0,2° ved 37 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 380 x 550 x 550 mm
Dybde (engelsk) Interiør 15''
Dybde (metrisk) interiør 380 mm
Vægt (engelsk) 119 lb.
Vægt (metrisk) 54 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz , 400 W
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz