Få mere at vide
Bezafibrate, TRC
Artikelnummer. 30343477
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30343477 1 g
1 options
Artikelnummer. 30343477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3410001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bezafibrate
CAS 41859-67-0
Molekylær formel C19 H20 Cl N O4
Mængde 1 g
Synonym 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezafibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol
InChI formel InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
SMIL CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 361.82
Formel vægt 361.1081