Få mere at vide
Bezafibrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17932196
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17932196 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17932196 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0063.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Bezafibrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bezafibrate
CAS 41859-67-0
Analyt- eller komponentnavne Bezafibrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H20 Cl N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Bezafibrate, 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol
InChI formel InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
SMIL CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 361.82
Mængde 500 mg
Formel vægt 361,1081 g/mol