Få mere at vide
Bezafibrate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bezafibrate |
| CAS | 41859-67-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bezafibrate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C19 H20 Cl N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Bezafibrate, 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O |
| Vis mere |