Få mere at vide
Bezafibrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30460597
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460597 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460597 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0063.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bezafibrate
CAS 41859-67-0
Analyt- eller komponentnavne Bezafibrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H20 Cl N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Bezafibrate, 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol
InChI formel InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropansyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 361.82
Mængde 10 mg
Formel vægt 361,1081 g/mol