Få mere at vide
Bezafibrat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314021
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314021 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314021 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10578000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bezafibrate
CAS 41859-67-0
Analyt- eller komponentnavne Bezafibrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H20 Cl N O4
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bezafibrate, 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol
InChI formel InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
SMIL CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 361.82
Mængde 1 ml
Formel vægt 361,1081 g/mol