Få mere at vide
Bexaroten, TRC
Artikelnummer. 30332806
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30332806 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30332806 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB336750100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bexarotene
CAS 153559-49-0
Molekylær formel C24 H28 O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26)
SMIL Cc1cc2c(cc1C(=C)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C
IUPAC navn 4-[1-(3,5,5,8,8-pentamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethenyl] benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 348.48
Formel vægt 348.2089