Få mere at vide
Bexaroten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485879
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
15485879 100 mg
1 options
Artikelnummer. 15485879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63701.MC
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Syntetisk retinoidanalog med specifik affinitet for retinoid X-receptoren
Bexaroten bruges som en syntetisk retinoidanalog med specifik affinitet for retinoid X-receptoren, et antineoplastisk middel, der allerede er godkendt som et oralt antineoplastisk middel mod kutan T-cellelymfom og undersøges mod andre kræftformer. Et studie har vist, at bexaroten i en mus Alzheimers-model sænkede den mest giftige form for βamyloidpeptid og øgede kognitive evner.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Bexaroten bruges som en syntetisk retinoidanalog med specifik affinitet for retinoid X-receptoren, et antineoplastisk middel, som allerede er godkendt som et oralt antineoplastisk middel til kutan T-celle lymfom og undersøges mod andre kræftformer. Et studie har vist, at bexaroten i en muse′Alzheimers-model sænkede den mest giftige form for βamyloidpeptid og øgede kognitiv evne.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO og ethanol
Bemærk
Opbevar dem i kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153559-49-0
Molekylær formel C24H28O2
Molekylvægt (g/mol) 348.49
MDL nummer MFCD00932428
InChI nøgle NAVMQTYZDKMPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bexarotene, targretin, targrexin, targretyn, targret, bexarotenum, bexarotene usan, bexaroteno, bexaroten, targretin-gel
PubChem CID 82146
ChEBI CHEBI:50859
IUPAC navn 4-[1-(3,5,5,8,8-pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethenyl]benzoic acid
SMIL CC1=CC2=C(C=C1C(=C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O)C(C)(C)CCC2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bexarotene
Smeltepunkt 220 °C til 225 °C
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Merck Index 14,1194
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO og ethanol
Formel vægt 348.48
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver