missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bexagliflozin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bexagliflozin |
| CAS | 1118567-05-7 |
| Molekylær formel | C24H29ClO7 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[2-(cyclopropyloxy)ethoxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol, EGT 1442, EGT 1442, THR 1442 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29ClO7/c25-19-8-3-15(24-23(29)22(28)21(27)20(13-26)32-24)12-16(19)11-14-1-4-17(5-2-14)30-9-10-31-18-6-7-18/h1-5,8,12,18,20-24,26-29H,6-7,9-11,13H2/t20-,21-,22+,23-,24+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H]1[C@@H]([C@H](O[C@H]([C@@H]1O)C2=CC=C(C(CC3=CC=C(C=C3)OCCOC4CC4)=C2)Cl)CO)O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-chloro-3-(4-(2-cyclopropoxyethoxy)benzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 464.94 |
| Formel vægt | 464.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?