Få mere at vide
Bevirimat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bevirimat |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H56O6/c1-21(2)22-12-17-36(30(40)41)19-18-34(8)23(28(22)36)10-11-25-33(7)15-14-26(42-27(37)20-31(3,4)29(38)39)32(5,6)24(33)13-16-35(25,34)9/h22-26,28H,1,10-20H2,2-9H3,(H,38,39)(H,40,41)/t22?,23-,24+,25-,26+,28-,33+,34-,35-,36+/m1/s1 |
| Formel vægt | 584.4077 |